Kluczowe dokumenty
CLS999813
Corning® phenolic cap, PTFE liner
13-415 thread
Synonim(y):
Komory do hodowli komórkowych Corning cellstack, czarny fenol, komory do hodowli tkankowych, nasadki fenolowe, zakrętki
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE liner
black phenolic cap
producent / nazwa handlowa
Corning 9998-13
Wysokość
~13.5 mm
dopasowywanie
13-415 thread
Opis ogólny
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)