CLS432065
Corning® CoolRack®
VS13, capacity 9 x 13 x 75 mm blood tubes
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
wells 9
Holds 9 x blood tubes 13x75 mm
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432065
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
8.9 cm × 8.9 cm × 6.1 cm
rozmiar
26.7 mm , column spacing
26.7 mm , row spacing
głębokość dołka
61 mm
dołek śr.
13 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432065-1EA | 4061835179152 |