CLS432060
Corning® CoolRack®
XT 5ml, capacity 12 x 5 mL microfuge tubes
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 12 x 5 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432060
metody
cryopreservation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Termoprzewodzące moduły probówek Corning CoolRack eliminują zmienność wynikającą z umieszczania probówek bezpośrednio w lodzie, suchym lodzie, kąpielach alkoholowych, kąpielach wodnych i innych źródłach temperatury. Umieść moduł CoolRack bezpośrednio na źródle temperatury w zakresie od -196°C do >100°C, a szybko dostosuje się on do tej temperatury.
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432060-1EA | 4061835179091 |