CLS432041
Corning® CoolRack®
M30, capacity 30 x 1.5 or 2 mL microfuge tubes, gray
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
wells 30
Holds 30 x 1.5-2 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432041
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
12.0 cm × 10.2 cm × 3.8 cm
rozmiar
17.8 mm , column spacing
17.8 mm , row spacing
głębokość dołka
32.7 mm
dołek śr.
11.1 mm
kolor
gray
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432041-1EA | 4061835176311 |