Kluczowe dokumenty
EP3881000015
632 Zestaw startowy chłodnic PCR
pkg of 1 ea (includes one each of both blue and pink units)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NC.21
opakowanie
pkg of 1 ea (includes one each of both blue and pink units)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3881000015
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
Wibrujący 632 PCR-Rack zapewnia bezpieczeństwo i stabilność próbek reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) podczas transportu lub przechowywania. Przypisanie określonego koloru do każdego członka laboratorium upraszcza identyfikację i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. Zarządzanie wieloma probówkami PCR lub paskami probówek może być wyzwaniem, ale 632 PCR-Rack zapewnia cenną pomoc podczas pracy z wieloma probówkami i paskami o pojemności 0,1, 0,2 i 0,5 ml.
Zastosowanie
Zestaw startowy 632 PCR cooler jest odpowiedni do chłodzenia próbek podczas przygotowywania próbek PCR.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych próbek dzięki wygodnemu systemowi, który obsługuje konfigurację, ochronę, transport i przechowywanie próbek.
  • Chłodziarka PCR-Cooler posiada wyraźny wskaźnik temperatury, który zmienia kolor, gdy temperatura przekroczy 7 °C.
  • Może pomieścić różne rodzaje naczyń do PCR, takie jak probówki, paski lub płytki, zapewniając elastyczne wykorzystanie naczyń.
  • Technologia suchej inkubacji zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbki.
  • Utrzymuje pełną 96-dołkową płytkę PCR w niskiej temperaturze 0 °C przez ponad godzinę, wstępnie chłodząc ją przez dwie godziny w temperaturze -20 °C w celu zapewnienia bezpieczeństwa próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)