HS28721G
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane)
Synonim(y):
chiller box, patelnia do lodu, skrzynka chłodząca
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
green (polyurethane)
dł. × szer. × wys.
267 × 195.5 × 114 mm
pojemność
1 L
Opis ogólny
Te wytrzymałe pojemniki do chłodzenia próbek wrażliwych na temperaturę mają silne właściwości izolacyjne zapewniające bardzo niskie temperatury. Pojemniki chłodzące są idealne do lodu i zawiesin lodu i soli.
Cechy i korzyści
- wykonany z pojedynczo złoconego poliuretanu
- dopasowana pokrywka ogranicza parowanie do minimum i jest wyposażona w wygodne, wpuszczane pokrętło
- pokrywa mieści się pod wiadrem, oszczędzając miejsce
- do użytku w niskich temperaturach do -80°C przy ciśnieniu 1 bara
- możliwość sztaplowania
- wylewka i duże uchwyty
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)