Kluczowe dokumenty
CLS432052
Corning® CoolRack®
CFT30, capacity 30 cryovial or FACS tubes, with "gripping" wells for one-hand Vial opening/closing
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
foamed PE
Właściwości
wells 30
Holds 30 x cryovials or FACS tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432052
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
12.0 cm × 10.2 cm × 3.8 cm
rozmiar
17.8 mm , column spacing
17.8 mm , row spacing
głębokość dołka
32.7 mm
dołek śr.
12.7 mm
Opis ogólny
Termoprzewodzące moduły probówek Corning CoolRack eliminują zmienność wynikającą z umieszczania probówek bezpośrednio w lodzie, suchym lodzie, kąpielach alkoholowych, kąpielach wodnych i innych źródłach temperatury. Umieść moduł CoolRack bezpośrednio na źródle temperatury w zakresie od -196°C do >100°C, a szybko dostosuje się on do tej temperatury.
  • Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
  • Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
  • Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
  • Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1