CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Synonim(y):
Probówki wirówkowe 15 ml, polipropylenowe probówki wirówkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
opakowanie
pack of 125
producent / nazwa handlowa
Corning 99502-15
Parametry
3000 × g max. RCF
pojemność
15 mL
probówka reakcyjna (do wirowania) dł. × śr. zewn.
126 mm × 17 mm
kolor
clear
dopasowywanie
15-415 thread
przydatność
suitable for (centrifugation)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)