Z740968
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
25 mm × 150 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has plain rubber liner. Conforms to ASTM E982.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)