Z740952
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 50 mL, O.D. × L 25 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
25 mm × 150 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Okrągłodenne probówki hodowlane z przezroczystego szkła borokrzemianowego z gwintowaną górną częścią i czarnym fenolowym korkiem. Zakrętka posiada gumową wyściółkę z PTFE.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)