Z740947
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740947-48EA | 4061833641552 |