SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1636/36MP
śr. zewn. × dł.
20 mm × 100 mm
rozmiar korka
20 mm
pojemność
20 mL
grubość ścianki
1.8 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)