Kluczowe dokumenty
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
Synonim(y):
261352151
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
DIN thread 18
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261352151
DURAN®
Wys. × śr.
160 mm × 16 mm
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)