Kluczowe dokumenty
Z620246
DURAN culture tubes
H × diam. 100 mm × 12 mm
Synonim(y):
261351155
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
neck thread external thread
DIN thread 14
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261351155
Wys. × śr.
100 mm × 12 mm
pojemność
6 mL
Opis ogólny
Probówki hodowlane 1295 składają się z czerwonej nasadki z politereftalanu butylenu (PBT) z watą uszczelniającą z politetrafluoroetylenu (PTFE). Służy do hodowli mikroorganizmów.
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Cechy i korzyści
  • Możliwość autoklawowania
  • Szkło typu I / szkło neutralne zgodnie z USP, EP i JP.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H20601-5G4061832284491
H20601-25G4061832284484
H20601-100G
Z620246-50EA