Z641766
Duran® centrifuge tubes
volume 25 mL
Synonim(y):
216011407
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
DIN 58970, part 2
round bottom
producent / nazwa handlowa
Schott 2160114
dostępność
available only in EU
Wys. × śr.
100 mm × 24 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Jedną z najważniejszych podstawowych metod inżynierii procesowej jest oddzielanie mieszanin substancji. Ta metoda pracy obejmuje wirowanie, które wykorzystuje koncepcję bezwładności masy. Mieszanina substancji, która ma zostać oddzielona, jest napełniana do probówek wirówki, umieszczana w wirówce i obracana. Ze względu na wysoką prędkość obrotową, cięższe cząstki są wypychane na zewnątrz szybciej i dalej niż lżejsze. Skutkuje to separacją opartą na masie lub gęstości poszczególnych składników materiału.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z641766-10EA |