Z248339
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
opis
PTFE-coated
Właściwości
thermocouple type K
producent / nazwa handlowa
J-Kem
rozmiar
1/4 in. × 12 in.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z248339-1EA | 4061833308684 |