Kluczowe dokumenty
Z563099
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, T, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
opis
PTFE-coated
Właściwości
thermocouple type T
producent / nazwa handlowa
J-Kem
śr. × dł.
1/8 in. × 6 in.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)