Key Documents
Z212482
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple T, single-element
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
producent / nazwa handlowa
J-Kem
Długość
10 ft
3.05 m
Opis ogólny
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.