Z248460
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple K, single-element
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
J-Kem
Długość
10 ft
3.05 m
Opis ogólny
Dla wszystkich sterowników z wyjątkiem modelu 270, 24-gabarytowy, zwinięty PVC.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z248460-1EA | 4061833308691 |