Kluczowe dokumenty
BAB609010800
SP Bel-Art® Durac® Calibrated Thermocouple Thermometer
temp. range at -200-1370 °C, 2 PROBE (K/J)
Synonim(y):
Kalibrowany termometr termoparowy H-B do sond typu K lub J, Skalibrowany termometr termoelektryczny, Termoparowy czujnik temperatury
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.71
Właściwości
2 PROBE (K/J)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments B60901-0800
Parametry
temp. range at -200-1370 °C
Opis ogólny
Używane do pomiaru temperatury w badaniach przyrodniczych, piecach, spalinach turbin gazowych, silnikach wysokoprężnych i innych procesach przemysłowych, kalibrowane termometry termoparowe H-B zapewniają pomiar w szerokim zakresie temperatur i możliwość korzystania z wielu sond jednocześnie.
Cechy i korzyści
  • Szeroki zakres temperatur umożliwia dokładne monitorowanie w ekstremalnych temperaturach
  • Możliwość rejestrowania temperatury maksymalnej/minimalnej/średniej
  • Podtrzymywanie danych
  • Zawiera dwie sondy typu K z drutem koralikowym (-20/250°C); jedna z nich jest skalibrowana i zserializowana
  • Płyta CD z oprogramowaniem (jeśli jest dołączona) do zbierania i rejestrowania danych w czasie rzeczywistym przez USB
  • Aplikacja5205 dostępna do użytku z B60911-0200
  • Dostępne sondy dla szerszych zakresów temperatur (B60901-1200 i B60901-1300) lub użycie alternatywnie zakupionych sond; patrz tabela typów sond akceptowanych przez każde urządzenie
  • Testowane i kalibrowane w wyłącznym, potrójnie akredytowanym/rejestrowanym laboratorium H-B ISO/IEC 17025:2017, akredytowanym przez A2LA (certyfikat #2448.01), przy użyciu sprzętu, którego kalibracja jest identyfikowalna z NIST.
  • Indywidualnie serializowany, oznaczony znakiem CE Uwaga: kalibracja dotyczy tylko dołączonej sondy i testowanego portu
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)