Kluczowe dokumenty
Z640921
BRAND® centrifuge tubes
capacity 75 mL, polypropylene, without cap, pack of 20 ea
Synonim(y):
115352, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 115352
pojemność
75 mL
probówka śr. × wys.
100 mm × 35 mm
Opis ogólny
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Cechy i korzyści
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
Inne uwagi
BR115352 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)