EP5804727002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-34-6-38, 6 x 85 ml incl. lid
Synonim(y):
laboratorium wirówek, mikrowirówka, wirówka laboratoryjna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 6 x 85 mL tubes
F-34-6-38, 6 x 85 ml incl. lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804727002
Parametry
12,000 (5810R), 11,000 (5804/5804R/5810) max. RCF (18,514 xg (5810R), 15,557 xg (5804/5804R/5810))
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
- Rotor o stałym kącie obrotu (F-34-6-38) jest idealny do szybkiego wirowania próbek do zastosowań molekularnych.
- Rotor jest lekki, co ułatwia wygodną i łatwą obsługę.
- Wykonany z odpornego chemicznie anodyzowanego aluminium.
- Rotor, pokrywę i adaptery można sterylizować w autoklawie (121 °C, 20 min).
- Wyposażony w otwór pod kątem 34° zapobiegający rozmazywaniu się peletek wzdłuż ścianki probówki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804727002-1EA | 4022536222523 |