EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
Właściwości
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804777000 (Global)
Parametry
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)