Kluczowe dokumenty
EP5820715006
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-6-30, aerosol tight, to hold, 6 x 15/50 mL conical tubes, lid
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
lid
to hold 6 x 15/50 mL conical tubes
aerosol tight
high-speed fixed angle rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820715006 (Global)
Parametry
12,000 rpm
20,130 × g max. RCF (16,639 x g for 5810R)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
  • Wysokoobrotowy rotor o stałym kącie mieści 6 probówek stożkowych o pojemności 15/50 ml.
  • Wyposażony w pokrywę rotora QuickLock do ergonomicznego blokowania pokrywy.
  • Aerozoloszczelna pokrywa ułatwia bezpieczne wirowanie potencjalnie niebezpiecznych materiałów.
  • Przenośny, niewielki ciężar ułatwia podnoszenie.
  • Rotory są wykonane z anodyzowanego aluminium, co zapewnia wysoką odporność chemiczną i zapobiega korozji.
  • Kąt otworu 45° minimalizuje rozmazywanie granulek.
  • Rotor, pokrywę i adaptery można sterylizować w autoklawie.
Szeroki wybór rotorów pasujących do wirówek Eppendorf 5804 i 5810.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)