Kluczowe dokumenty
EP5820740000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 x 750 mL round buckets
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 750 mL round buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL round buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820740000 (Global)
Parametry
3,214 × g max. RCF
3,900 rpm
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
  • Rotor z kubełkiem obrotowym o średniej pojemności mieści probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 750 ml, a także płytki.
  • Rotor z okrągłymi wiadrami o pojemności 4 × 750 ml jest wyposażony w pokrywę QuickLock umożliwiającą ergonomiczne blokowanie pokrywy.
  • Aerozoloszczelna pokrywa ułatwia bezpieczne wirowanie potencjalnie niebezpiecznych materiałów.
  • Mieszane ładowanie z 2 kubełkami na płytki i 2 okrągłymi kubełkami na probówki zapewnia większą wszechstronność.
  • Unikalna aerodynamiczna konstrukcja okrągłego wiadra pomaga zaoszczędzić do 36% energii w porównaniu z rotorem A-4-81.
  • Pojemniki, pokrywy i adaptery można sterylizować w autoklawie (121 °C, 20 min).
  • Rotor S-4-104 nie jest kompatybilny z wirówką 5804/5804R. Można go używać wyłącznie z wirówką 5810/5810R.
Szeroki wybór rotorów pasujących do wirówek Eppendorf 5804 i 5810.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)