Kluczowe dokumenty
EP5804794001
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 26 x 1.5/2 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 26 x 1.5/2 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804794001 (Global)
Parametry
3,136 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
43 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)