EP5804740009
632 Rotor płytowy z głęboką komorą A-2-DWP
incl. 2 buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
to hold 2 x Deepwell plates (max height 89 mm)
to hold 2 x max height 89 mm
incl. 2 buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804740009
Parametry
3,700 max. RCF (2,250 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Cechy i korzyści
- W zestawie 2 wiadra
- Możliwość efektywnego odwirowywania płyt ułożonych w stosy w różnych kombinacjach
- Maksymalna wysokość załadunku 89 mm
- Jednoczesne przetwarzanie do 192 próbek
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C przez 20 minut
- Rotor może osiągnąć maksymalną prędkość 2.250 x g (3.700 obr./min)
- Kompatybilny z modelami wirówek 5804/5804R i 5810/5810R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)