Kluczowe dokumenty
EP5490045009
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
swing-out rotor, A-2-VC, non aerosol tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
skirt
to hold 2 x MTP, skirted PCR plates or deepwell plates (max. height 27 mm)
non aerosol tight
swing-out rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490045009 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Wybór rotorów do koncentratora Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)