Kluczowe dokumenty
EP5453000015
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin plus
Includes ′′Black Line′′ aluminium rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Właściwości
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5453000015
Eppendorf®
Parametry
14100 × g
14500 rpm
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
  • Wirówka MiniSpin® plus jest idealna do większości zastosowań w biologii molekularnej do 14 100 x g.
  • Posiada miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewniające ergonomiczną blokadę pokrywy.
  • Automatyczne otwieranie pokrywy umożliwia łatwy dostęp do próbek.
  • Przenośne i przyjazne dla użytkownika urządzenie o niewielkich rozmiarach.
  • Klawiatura z oddzielnym przyciskiem krótkiego wirowania dla wydajnego wirowania.
  • Cyfrowy wyświetlacz zapewniający dokładny odczyt czasu i prędkości.
  • Pojemność rotora: 12 × naczynia 1,5/2,0 ml, 2 × 8-rurkowe paski PCR.
  • Skuteczna wentylacja zapobiega nagrzewaniu się próbek.
  • MiniSpin® plus zapewnia ciągłe wirowanie (wydłużony czas do 99 min).
  • Automatyczna konwersja rpm/rcf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)