Kluczowe dokumenty
Z742565
MC-12 High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Kompaktowa mikrowirówka o dużej prędkości, Wirówka Benchmark Scientific, wysokoobrotowa wirówka osobista
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.78
Właściwości
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1612-E
Parametry
15500 rpm speed (16100 g)
15500 rpm
16100 × g
metody
centrifugation: suitable
rozmiar
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
masa
10.5 lb (4.8 kg)
Opis ogólny
  • Mikrowirówka10110 High-Speed z rotorem to kompaktowe urządzenie przeznaczone do eksperymentów z zakresu biologii molekularnej/DNA.
  • Zapewnia krótkie czasy przyspieszania/zwalniania i cichą pracę.
  • Możliwość pracy w niskich temperaturach otoczenia.
  • Wyświetlacz LCD wskazujący czas i obroty lub siłę g.
  • Przycisk wirowania ułatwia natychmiastowe wyłączenie.
  • Sterowane komputerowo wzorce przepływu powietrza utrzymują optymalną temperaturę podczas wirowania z dużą prędkością.
Mikrowirówka MC-12 High Speed firmy Benchmark to pierwsza i jedyna wirówka osobista zdolna do pracy z prędkością do 16 000 xg (15 500 obr./min), co oznacza, że jest to najbardziej przystępna cenowo i kompaktowa dostępna opcja, która spełnia standardowe protokoły biologii molekularnej i DNA. Zawiera: 12 x rotor 1,5/2,0 mL.
Informacje prawne
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)