Z763950
MyFuge™ mini centrifuge
red lid, with 2 rotors, AC/DC input 110 - 240 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red lid
opis
Comes complete with Microtube rotor, PCR rotor for 0.5mL and 2.0mL adapters
Właściwości
CE compliant
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips
to hold 8 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1008-R-E
Parametry
2000 × g
6000 rpm
6000 rpm
metody
centrifugation: suitable
szer. × dł. × wys.
4.5 in. (11.4 cm) × 5.9 in. (15 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
masa
2.2 lb
Opis ogólny
Otwórz pokrywę, a rotor szybko zwolni do zatrzymania w celu wyjęcia próbek. W zestawie znajduje się ośmiopozycyjny rotor do mikropróbek o zwiększonej pojemności.
W zestawie znajduje się również drugi rotor do probówek i pasków PCR o pojemności 0,2 ml, który jest przechowywany (wraz z kluczem do wyjmowania rotora) w wygodnym schowku na spodzie wirówki. Gdy rotor nie jest używany, przechowywanie go w tym schowku zapobiega jego zgubieniu lub niewłaściwemu umieszczeniu.
- Ośmiopozycyjny rotor do mikrotub
- Schowek na rotor PCR
- Dostarczany z rotorem do mikrotub, rotorem PCR 0,5 mL i adapterami 2,0 mL
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)