Kluczowe dokumenty
Z681725
MyFuge™ 12 mini centrifuge
with COMBI-Rotor™ for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Właściwości
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1012-E-UK
Benchmark Scientific
Parametry
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
dł. × szer. × wys.
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Opis ogólny
With a fixed speed that produces, 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs. Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Cechy i korzyści
- Jednoczesne wirowanie 12 mikropróbek i 4 pasków PCR lub 32 probówek PCR o pojemności 0,2 ml
- Szybkie wirowanie ze stałą prędkością 2000 x g
- 100-240 V z wtyczką UK
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z681725-1EA | 4061826162859 |