Kluczowe dokumenty
Z681741
MyFuge 12 Mini Centrifuge Adapters
to hold, 0.5 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Właściwości
to hold 0.5 mL tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1008-A5-6
Benchmark Scientific
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
Opis ogólny
Pack of 6 adapters to use 0.5mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges.
Informacje prawne
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1