Z742574
MyFuge™ 5 Microcentrifuge with combination rotor for 4 x 5 mL and 4 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
to hold 4 5 mL OR 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1005-E
Parametry
2000 × g
5500 rpm
metody
centrifugation: suitable
rozmiar
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
masa
1 kg (2.2 lb)
Opis ogólny
Rotor o pojemności 5 ml obsługuje bezpośrednio probówki wirówkowe o pojemności 5 ml (z zatrzaskiem). Natomiast 5 ml probówki do krwi i hodowli (12x75 mm) oraz fiolki krio są również akceptowane za pomocą dołączonych adapterów. Pozycje mikroprobówek są zaprojektowane tak, aby akceptować probówki o pojemności 0,5 i 0,2 ml przy użyciu opcjonalnych adapterów.
- Do szybkiego odwirowywania probówek wirówkowych o pojemności 5 ml
- Zawiera adaptery do probówek 12x75 mm
- Oszczędza cenne miejsce na stole
- Uruchamia się i zatrzymuje po zamknięciu/otwarciu pokrywy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742574-1EA | 4061826161876 |