Kluczowe dokumenty
Z653438
IKA® Lab Dancer test tube shakers
test tube shaker, 100 - 240 V
Synonim(y):
miksery laboratoryjne, wytrząsarki do probówek, wytrząsarki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
wejście AC/DC
100 / 240 V AC
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 3365000
Parametry
2800 rpm speed
rozmiar
100 mm × 70 mm
masa
0.55 kg
Opis ogólny
IKA® Lab Dancer
A new, attractively designed, test tube shaker.
  • Designed for mixing small test samples with a touch function
  • Small, compact and reliable
  • For small containers up to 30 mm in diameter, e.g. test tubes, centrifuge tubes, Eppendorf beakers
  • Fixed speed (2800 rpm)
  • Excellent mixing action
  • The upper casing and the test tube surface are made from inert plastic. The bottom section is a coated, zinc die-casting
  • Includes light 12 V power pack set
Universal electrical plugs included
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)