Kluczowe dokumenty
Z764205
MyFuge mini centrifuge
red lid, with 2 rotors, AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
Synonim(y):
mikrofuga, mini wirówka benchmark Scientific, wirówka osobista
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.11
Materiały
red lid
opis
Comes complete with Microtube rotor, PCR rotor for 0.5mL and 2.0mL adapters
Właściwości
CE compliant
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8 x 0.2 mL PCR strips
to hold 8 1.5/2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1008-R-E-UK
Parametry
2000 × g
6000 rpm
6000 rpm
metody
centrifugation: suitable
szer. × dł. × wys.
4.5 in. (11.4 cm) × 5.9 in. (15 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
masa
2.2 lb
Opis ogólny
Mini wirówka 6098 to osobista wirówka, która praktycznie mieści się w dłoni. Idealna do szybkiego wirowania mikroprobówek i probówek PCR, MyFuge jest niezwykle łatwa w użyciu. Wystarczy zamknąć pokrywę, a rotor natychmiast osiągnie 6000 obrotów na minutę.
Otwórz pokrywę, a rotor szybko zwolni do zatrzymania w celu wyjęcia próbek. W zestawie znajduje się ośmiopozycyjny rotor do mikropróbek o zwiększonej pojemności.
W zestawie znajduje się również drugi rotor do probówek i pasków PCR o pojemności 0,2 ml, który jest przechowywany (wraz z kluczem do wyjmowania rotora) w wygodnym schowku na spodzie wirówki. Gdy rotor nie jest używany, przechowywanie go w tym schowku zapobiega jego zgubieniu lub niewłaściwemu umieszczeniu.
  • Ośmiopozycyjny rotor do mikrotub
  • Schowek na rotor PCR
  • Dostarczany z rotorem do mikrotub, rotorem PCR 0,5 mL i adapterami 2,0 mL
Informacje prawne
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)