CLS6766HS
Corning® LSE™ high speed microcentrifuges
high speed microcentrifuge, 230 V, EU plug, 1/cs
Synonim(y):
benchtop centrifuges, centrifuges, microfuge, mini centrifuge
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Właściwości
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL microcentrifuge tubes
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6766-HS
Parametry
13300 rpm
16300 × g
metody
centrifugation: suitable
dł. × szer. × wys.
23.5 cm × 29.3 cm × 21.6 cm
masa
8.1 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Press the "Speed/G-Force" knob to toggle the display between rpm and calculated g-force. The LSE High Speed Microcentrifuge incorporates a brushless drive and unique air cooling system to both reduce noise and minimize sample heating even during prolonged runs at maximum speed.
- Fast acceleration to a maximum speed 13,300 rpm/16,300 x g
- Complete with easy access, 24 x 1.5/2.0 mL rotor
- Precise, digital control system
- Set and view rotor speed in rpm or g-force
- Quiet and cool running, even at maximum speed
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6766HS-1EA | 4061831690873 |