Kluczowe dokumenty
EP5453000060
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin plus
incl. inchBlack Lineinch rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. inchBlack Lineinch rotor
producent / nazwa handlowa
5453000060
Eppendorf® 5453000060
Eppendorf®
Parametry
14100 × g
14500 rpm
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
632 Centrifuge MiniSpin Plus to wydajna i przyjazna dla użytkownika wirówka, która jest wystarczająco mała, aby wyposażyć stanowisko pracy. Jest dostępna w dwóch modelach, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności. MiniSpin Plus zapewnia wystarczającą prędkość do separacji w biologii molekularnej.
Cechy i korzyści
  • Pojemność: Wirówka może pomieścić łącznie 12 probówek, z których każda ma pojemność 1,5 ml lub 2,0 ml. Dodatkowo może pomieścić 2 paski PCR.
  • Prędkość: Wirówka może osiągnąć maksymalną prędkość od 12 100 do 14 100 razy większą od siły grawitacji (g). Odpowiada to prędkości obrotowej od 13 400 do 14 500 obrotów na minutę (rpm). Wysoka prędkość pozwala na wydajną i szybką separację próbek.
  • Kompaktowe wymiary: Wirówka ma niezwykle kompaktową konstrukcję, co oznacza, że zajmuje minimalną przestrzeń w laboratorium lub miejscu pracy
  • Cyfrowy wyświetlacz: Jest wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, który pozwala użytkownikom dokładnie ustawić czas i prędkość, zapewniając powtarzalność i precyzyjne warunki wirowania.
  • Skład materiałowy: Rotor, wewnętrzna pokrywa wirówki i zatrzask pokrywy są wykonane z metalu. Taki dobór materiałów zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ elementy metalowe są generalnie bardziej wytrzymałe i trwałe niż plastikowe.
  • Miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy: Wirówka wyposażona jest w miękki w dotyku mechanizm zamykania pokrywy, dzięki czemu jej bezpieczne zamknięcie jest łatwe i ergonomiczne.
  • Automatyczne otwieranie pokrywy: Po zakończeniu wirowania pokrywa otwiera się automatycznie. Funkcja ta zapobiega nagrzewaniu się próbek i umożliwia łatwy dostęp do odwirowanych próbek.
  • Automatyczna konwersja rpm/rcf: Wirówka jest wyposażona w funkcję automatycznej konwersji, która pozwala użytkownikom przełączać się między wyświetlaniem prędkości w obrotach na minutę (rpm) lub względnej siły odśrodkowej (rcf), która jest wyrażona jako wielokrotność siły grawitacji (g).
  • Opcja wydłużonego czasu: Wirówka oferuje możliwość ustawienia wydłużonego czasu, pozwalając na wirowanie przez maksymalnie 99 minut. Alternatywnie, użytkownicy mogą wybrać wirowanie ciągłe, co oznacza, że wirówka będzie działać do momentu ręcznego zatrzymania.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)