EP5420000164
Eppendorf® Centrifuge 5420
Keypad, with aerosoltight Rotor FA-24x2, AC/DC input 230 V (GB plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 × 1.5/2.0 mL
Keypad, with aerosoltight Rotor FA-24x2
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5420000164
Parametry
15,060 rpm speed
Opis ogólny
Wirówka 5420 G, niechłodzona, klawiatura, z aerozolem Rotor FA-24x2, 230V/50-60Hz, GB/HK
Wirówka 5420 została zaprojektowana z myślą o rutynowych zastosowaniach biologii molekularnej. Spektrum metod obejmuje oczyszczanie DNA/RNA, ekstrakcję DNA z żeli agarozowych i konfigurację reakcji PCR. Urządzenie zajmuje wyjątkowo mało miejsca na stole laboratoryjnym i jest wyposażone w łatwy w czyszczeniu panel sterowania z klawiaturą. Można wirować do 24 probówek o objętości od 1,5 do 2,0 ml. Opcjonalne adaptery rozszerzają zakres objętości do probówek 0,4 i 0,5 ml, a także 0,6 ml BD Microtainer. Dostępny jest również rotor na 32 probówki PCR (0,2 ml) lub cztery paski PCR.
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Standardowy rotor do 24 probówek 1,5 i 2,0 mL
Opcjonalny rotor do 32 probówek 0,2 mL PCR lub 4 pasków 8-miejscowych PCR
Adaptery do probówek 0,2, 0,4 i 0,5 mL oraz pojemników 0.6 mL BD Microtainer
Miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną blokadę pokrywy
Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy, aby zapobiec nagrzewaniu się próbki i umożliwić łatwy dostęp do próbek
Wysokiej jakości wirniki i pokrywy wirników z anodyzowanego aluminium
Przycisk krótkiego wirowania do szybkiego wirowania - nie trzeba trzymać przycisku przez cały czas
Łatwy do czyszczenia panel sterowania z klawiaturą
Szczególnie mała powierzchnia, aby zaoszczędzić cenne miejsce na stole laboratoryjnym: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 cala (szer. × gł. × wys.)
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Opcjonalny rotor do 32 probówek 0,2 mL PCR lub 4 pasków 8-miejscowych PCR
Adaptery do probówek 0,2, 0,4 i 0,5 mL oraz pojemników 0.6 mL BD Microtainer
Miękkie w dotyku zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną blokadę pokrywy
Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu pracy, aby zapobiec nagrzewaniu się próbki i umożliwić łatwy dostęp do próbek
Wysokiej jakości wirniki i pokrywy wirników z anodyzowanego aluminium
Przycisk krótkiego wirowania do szybkiego wirowania - nie trzeba trzymać przycisku przez cały czas
Łatwy do czyszczenia panel sterowania z klawiaturą
Szczególnie mała powierzchnia, aby zaoszczędzić cenne miejsce na stole laboratoryjnym: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 cala (szer. × gł. × wys.)
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)