EP5406000119
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
keypad, with rotor FA-24x2, refrigerated, AC/DC input 230 V, 50—60 Hz, EuroPlug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5406000119
Opis ogólny
Wirówka 5425 R G, chłodzona, z rotorem FA-24x2, klawiatura, 230 V/50 - 60 Hz
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
- Aerozoloszczelne pokrywy 10316 dla łatwej i bezpiecznej obsługi
- Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programowe (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
- Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml, rotor z wiadrem wahadłowym do pasków PCR)
- Konstrukcja10348 zapewniająca cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
- Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
- Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 ml
- Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Aerozoloszczelne pokrywy 632 zapewniają łatwą i bezpieczną obsługę
Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml do pasków PCR) np. rotor 5,0 mL, rotor wahadłowy do pasków PCR)
Konstrukcja10348 zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 mL
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml do pasków PCR) np. rotor 5,0 mL, rotor wahadłowy do pasków PCR)
Konstrukcja10348 zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 mL
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf QuickLock is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5406000119 | 4065271237971 |