EP5406000712
Eppendorf® Centrifuge 5425 R
rotory knob control, without rotor, AC/DC input 230 V (EU Plug)
Synonim(y):
Wirówka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated
rotory knob control, without rotor
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5406000712
Parametry
-10°-40 ° °C temp. range
15,060 rpm speed
Opis ogólny
Wirówka 5425 R G, chłodzona, pokrętła, 230 V / 50-60 Hz
Zastosowanie
Wirowanie
Cechy i korzyści
Aerozoloszczelne pokrywy 632 zapewniają łatwą i bezpieczną obsługę
Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml do pasków PCR) np. rotor 5,0 mL, rotor wahadłowy do pasków PCR)
Konstrukcja10348 zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 mL
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Wyjątkowe funkcje oprogramowania (np. regulowane rampy przyspieszania i hamowania, 3 przyciski programów (tylko Centrifuge 5425), krótkie funkcje bez ciągłego naciskania przycisku)
Rozszerzony program rotora (np. rotor 5,0 ml do pasków PCR) np. rotor 5,0 mL, rotor wahadłowy do pasków PCR)
Konstrukcja10348 zapewnia cichą pracę, nawet bez pokrywy rotora
Miękkie zamknięcie pokrywy jednym palcem zapewnia ergonomiczną obsługę
Maks. pojemność rotora: 10 × naczynia 5,0 mL
Maks. prędkość: 21 300 × g (15 060 obr./min)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiBowl is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5406000712 | 4065270954039 |