EP5810711002
632 Wirnik z uchwytem obrotowym A-4-62-MTP
A-4-62-MTP with 4 MTP buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x MTP buckets
A-4-62-MTP with 4 MTP buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
5810711002
Eppendorf® 5810711002
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
- Rotor obrotowy632 mieści probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 250 ml, a także płytki.
- Opcjonalnie dostępne są aerozoloszczelne nasadki do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek.
- Żywotność rotora: maks. 40 000 cykli.
- Rotor, pojemniki, nasadki i adaptery można sterylizować w autoklawie.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)