Key Documents
EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 1 x 96 well PCR plate
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825711009
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with MTP/Flex bucket
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG