EP5810709008
632 Wirnik wahliwy A-4-62
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
to hold 4 x 250 mL rectangular buckets
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810709008
Parametry
4,000 max. RCF (3,220 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Opis ogólny
Rotor ten może być używany w szerokim zakresie zastosowań molekularnych. Rotory Eppendorf™ Swing Bucket są przeznaczone do użytku z wirówkami stołowymi Eppendorf.
Cechy i korzyści
- Mieści probówki i płytki
- Opcjonalnie dostępne aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
- Żywotność rotora: maks. 40 000 cykli
- Rotor, pojemniki, nasadki i adaptery można sterylizować w autoklawie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)