EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Polecane produkty
Właściwości
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
opakowanie
set of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810755000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 250 mL rectangular buckets
Opis ogólny
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)