Key Documents
EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702720003
Parametry
4,400 max. RCF (3,000 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG