EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Parametry
2.943 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
60 mm
kompatybilność
for use with 100 mL round buckets
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5702733008-2EA | 4061835084074 |