EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Parametry
2.577 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
12 mm
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5702763004-2EA | 4061835080700 |