BR28930
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-385 mm pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 315-385 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 28930
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aluminiowe pudełko na pipety z wewnętrzną powłoką silikonową do przechowywania i sterylizacji pipet o różnej długości.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)