Merck
BR28925
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 235-305 mm pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 235-305 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 28925
Opis ogólny
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG